Documentos clave
ABE285
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-tristetraprolina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Tristetraprolin, TTP, G0/G1 switch regulatory protein 24, Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Protein TIS11A, TIS11, Zinc finger protein 36 homolog, Zfp-36
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZFP36(7538)
General description
La tristetraprolina (TTP, Nup 475, TIS11, G0S24 o ZFP36) es un miembro de la familia de proteínas con dedo de zinc en tándem CCCH. Es una proteína nuclear de unión al ARN que actúa como un factor de actuación en trans. Participa en la regulación postranscripcional de los genes de citocinas, sobre todo del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). Tras su activación por los lipopolisacáridos, la TTP se une al ARNm del TNF-α en los dominios ricos en AU de la región 3′no traducida (3′-UTR) e induce la desadenilación, desestabilizando así el ARNm y etiquetándolo para su degradación. Para producir este efecto, la TTP recluta otros factores de actuación en trans a su dominio C-terminal y las enzimas de degradación del ARNm a su dominio N-terminal. La TTP se desactiva por fosforilación impulsada por la proteína cinasa activada por mitógenos 2 (MK2) y por p53. Por lo tanto, la combinación TTP/MK2 regula la biosíntesis del TNF-α e interviene en las respuestas inflamatorias que involucran al TNF-α. La desactivación de la TTP en ratones produce artritis, alopecia, dermatitis, entre una gama de otros fenotipos relacionados con la sobreexpresión del TNF-α.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la tristetraprolina humana.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para detectar la tristetraprolina en leucocitos humanos. (Brooks, S., et al. (2002). Arthritis and Rheumatism. 46(5):1362–1370.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-tristetraprolina es un anticuerpo contra la tristetraprolina para utilizar en inmunoelectrotransferencia, ICC, inmunoprecipitación, inmunoprecipitación de proteínas de unión a ARN (RIP).
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células A431.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la tristetraprolina en 10 µg de lisado de células A431.
Target description
~40 kDa observados. UniProt da un peso molecular calculado de 34 kDa En algunos lisados aparece una banda no caracterizada en ~53 kDa .
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene PBS sin azida sódica al 0,05 %
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células A431
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tongjia Zhang et al.
Cell death & disease, 14(8), 527-527 (2023-08-17)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type of lung cancer, with high morbidity and mortality worldwide. Although the dysregulation of BARX1 expression has been shown to be associated with malignant cancers, including NSCLC, the underlying mechanism remains
Comparative phosphoproteomics reveals components of host cell invasion and post-transcriptional regulation during Francisella infection.
Nakayasu, ES; Tempel, R; Cambronne, XA; Petyuk, VA; Jones, MB; Gritsenko, MA; Monroe et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
Xiaohui Liu et al.
Oncotarget, 7(33), 53330-53338 (2016-07-28)
Tristetraprolin (TTP), a member of TIS11 family containing CCCH tandem zinc finger, is one of the best characterized RNA-binding proteins. However, to date, the role of TTP in mammalian oocytes remains completely unknown. In the present study, we report the
Matthew A Coelho et al.
Immunity, 47(6), 1083-1099 (2017-12-17)
The immunosuppressive protein PD-L1 is upregulated in many cancers and contributes to evasion of the host immune system. The relative importance of the tumor microenvironment and cancer cell-intrinsic signaling in the regulation of PD-L1 expression remains unclear. We report that
Yuki Hikichi et al.
The Journal of experimental medicine, 218(12) (2021-10-29)
Group 2 innate lymphoid cells (ILC2s) are unique in their ability to produce low levels of type 2 cytokines at steady state, and their production capacity is dramatically increased upon stimulation with IL-33. However, it is unknown how constitutive cytokine