Documentos clave
AB9870
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-STIM1
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Stromal interaction molecule 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Los canales iónicos relacionados con el TRP (potencial de receptor transitorio) (TRPC) se han postulado como candidatos para formar canales de entrada tanto operados por receptor (ROCE) como capacitivos de Ca2+ a través de la membrana plasmática. La proteína transmembrana STIM1 del retículo endoplásmico detecta el agotamiento de Ca2+ en los depósitos del retículo endoplásmico. Las proteínas Orai, que interaccionan con los TRPC, actúan como subunidades reguladoras que confieren a estos canales, mediante la STIM1, la capacidad de notar el agotamiento de los depósitos, y regulan la entrada de Ca2+ a través de la membrana plasmática.
Specificity
Número de referencia AB9870 reconoce el C-terminal de STIM1.
Immunogen
Péptido lineal sintético
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-STIM1 es un anticuerpo contra la STIM1 para utilizar en WB.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia western usando lisado de células Jurkat.
Target description
80 kDa
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Purificado en PBS con NaN3 al 0,05 %
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año después de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado Jurkat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Laura Vanden Brande et al.
Neuropathology and applied neurobiology, e12952-e12952 (2023-12-21)
Limb-girdle congenital myasthenic syndrome (LG-CMS) is a genetically heterogeneous disorder characterized by muscle weakness and fatigability. The LG-CMS gene DPAGT1 codes for an essential enzyme of the glycosylation pathway, a posttranslational modification mechanism shaping the structure and function of proteins.
Julie Perroud et al.
Journal of cell science, 130(18), 3083-3093 (2017-08-02)
Ca2+ signaling plays a key role during human myoblast differentiation. Among Ca2+-sensitive pathways, calcineurin is essential for myoblast differentiation and muscle regeneration. Nuclear factor of activated T-cell (NFAT) transcription factors are the major calcineurin targets. We investigated the expression and
Roberto Silva-Rojas et al.
Human molecular genetics, 28(10), 1579-1593 (2018-12-24)
Strict regulation of Ca2+ homeostasis is essential for normal cellular physiology. Store-operated Ca2+ entry (SOCE) is a major mechanism controlling basal Ca2+ levels and intracellular Ca2+ store refilling, and abnormal SOCE severely impacts on human health. Overactive SOCE results in
Mathilde Chivet et al.
The Journal of general physiology, 155(1) (2022-11-22)
The expression of the Huntingtin protein, well known for its involvement in the neurodegenerative Huntington's disease, has been confirmed in skeletal muscle. The impact of HTT deficiency was studied in human skeletal muscle cell lines and in a mouse model
Georges Arielle Peche et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 40(6), 559-569 (2020-10-20)
Tubular aggregate myopathy (TAM) is a progressive disorder characterized by muscle weakness, cramps, and myalgia. TAM clinically overlaps with Stormorken syndrome (STRMK), combining TAM with miosis, thrombocytopenia, hyposplenism, ichthyosis, short stature, and dyslexia. TAM and STRMK arise from gain-of-function mutations