Key Documents
AB5745
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-opsina, rojo/verde
Chemicon®, from chicken
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
No se ha probado en otras especies. Se prevé que el anticuerpo reaccione con el finche zebra (diamanta mandarín).
Opsina roja y verde. El anticuerpo reacciona con una proteína de ~40 kDa.
Immunogen
Péptidos sintéticos de la opsina verde de ratón y la opsina roja del diamante mandarín.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la opsina utilizando este anticuerpo anti-opsina roja/verde, validado para utilizar en ELISA y WB.
Inmunotransferencia: 1:500:1:2 000 en el extracto cerebral de ratón. Para minimizar la tinción de fondo, sugerimos incluir un mayor contenido de detergente (Tween-20) en las disoluciones de dilución y lavado.
Inmunohistoquímica: no probado. Le recomendamos que pruebe el anticuerpo a 1:50-1:1 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
SNP y sensitivo
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS que contiene azida sódica al 0,02%.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Patrick W Keeley et al.
Developmental biology, 394(2), 191-196 (2014-08-30)
Programmed cell death contributes to the histogenesis of the nervous system, and is believed to be modulated through the sustaining effects of afferents and targets during the period of synaptogenesis. Cone bipolar cells undergo programmed cell death during development, and
Huirong Li et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 16-16 (2021-03-12)
Oxidative stress is a common cause of neurodegeneration and plays a central role in retinal degenerative diseases. Heme oxygenase-1 (HMOX1) is a redox-regulated enzyme that is induced in neurodegenerative diseases and acts against oxidative stress but can also promote cell