AB5603A4
Anti-Sox2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Transcription factor SOX-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX2(6657)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Transcription Factors
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox2 in undifferentiated ReNcell VM neural progenitor cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Undifferentiated ReNcell VM neural progenitor cells