Key Documents
AB5220
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína asociado al crecimiento-43 (GAP-43)
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Neuromodulin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAP43(2596)
General description
La GAP-43, un marcador común de neuronas en diferenciación, se expresa en grandes cantidades durante el desarrollo o la regeneración de neuronas durante el crecimiento de los axones. Mientras que la GAP-43 es una proteína integral de membrana asociada con la superficie citoplásmica de los conos de crecimiento axónico (y sinapsis), está ausente de los conos de crecimiento de las dendritas. En el cerebro adulto, la GAP-43 se encuentra a elevada concentración en áreas presinápticas donde se cree que se desarrolla la memoria, como la corteza frontal, el sistema límbico y el hipocampo. La fosforilación de la GAP-43 por la PKC (en la Ser41 de la GAP-43 de humanos, ratones, ratas y bovinos o en la Ser42 de la GAP-43 de pollo y Xenopus) está específicamente relacionada con ciertas formas de plasticidad sináptica.
Specificity
Reacciona en menor grado con rata, humanos, bovinos y pollo. No se ha probado en otras especies.
Reconoce la proteína asociada al crecimiento-43 (GAP-43).
Immunogen
GAP-43 recombinante de rata (secuencia completa).
Application
El anticuerpo anti-proteína asociada al crecimiento-43 (GAP-43) es un anticuerpo contra la proteína asociada al crecimiento-43 (GAP-43) para utilizar en ELISA, IC, IH, IP y WB.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en cortes de tejido fijado con paraformaldehído al 4%/PBS o paraformaldehído al 3 % / glutaraldehído al 0,1 %/PBS.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en neuronas del hipocampo en cultivo y células PC12 estimuladas con NGF.
Inmunoprecipitación:
se utilizó una dilución 1:100 de un lote anterior.
ELISA:
se utilizó una dilución 1:2 000 de un lote anterior.
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis de inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de este lote detectó la proteína 43 asociada al crecimiento en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Target description
23,6 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene PBS con azida sódica al 0,01% como conservante.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante un máximo de 6 meses a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200µl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Analysis Note
Control
Tejido ganglionar radicular de rata que ha sido sometido a ligadura del nervio espinal, neuronas cultivadas.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Zinc-finger gene Fez in the olfactory sensory neurons regulates development of the olfactory bulb non-cell-autonomously.
Hirata, T; Nakazawa, M; Yoshihara, S; Miyachi, H; Kitamura, K; Yoshihara, Y; Hibi, M
Development null
Camila França Campos et al.
PloS one, 11(4), e0153038-e0153038 (2016-04-06)
We developed a novel murine model of long-term infection with Trypanosoma cruzi with the aim to elucidate the pathogenesis of megacolon and the associated adaptive and neuromuscular intestinal disorders. Our intent was to produce a chronic stage of the disease
Christopher H Ferguson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(1), 110-119 (2017-01-06)
In vertebrate olfactory sensory neurons (OSNs), Ca2+ plays key roles in both mediating and regulating the olfactory response. Ca2+ enters OSN cilia during the response through the olfactory cyclic nucleotide-gated (CNG) channel and stimulates a depolarizing chloride current by opening
D M Skytt et al.
BioMed research international, 2016, 1087647-1087647 (2016-07-20)
Glia-neuron partnership is important for inner retinal homeostasis and any disturbances may result in retinal ganglion cell (RGC) death. Müller cells support RGCs with essential functions such as removing excess glutamate and providing energy sources. The aim was to explore
Miyuki Sakuma et al.
The European journal of neuroscience, 43(3), 451-462 (2015-09-04)
Motor axons in peripheral nerves have the capacity to regenerate after injury. However, full functional motor recovery rarely occurs clinically, and this depends on the nature and location of the injury. Recent preclinical findings suggest that there may be a