Key Documents
AB3420-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína surfactante A
from rabbit
Sinónimos:
Pulmonary surfactant-associated protein A1, PSP-A, PSPA, SP-A, SP-A1, 35 kDa pulmonary surfactant-associated protein, Alveolar proteinosis protein, Collectin-4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFTPA1(653509)
mouse ... Sftpd(20390)
General description
La proteína A1 asociada a surfactante pulmonar (SP-A1, SFTPA1, PSP-A, SP-A) se une a los fosfolípidos tensioactivos y contribuye a reducir la tensión superficial en la interfaz aire-líquido en los alvéolos pulmonares de los mamíferos y es esencial para la respiración normal. Existen cuatro proteínas surfactantes principales, conocidas como Sp-A, B, C y D. La Sp-A fue la primera que se identificó, y es también la más abundante. Su masa molecular varía de 26 a 38 kDa. Se puede encontrar en forma abierta o cerrada, dependiendo de las otras sustancias presentes en el sistema. Los iones de calcio producen la forma de ramo cerrado. La SP-A es necesaria para la producción de mielina tubular, una estructura de transporte de lípidos única en los pulmones. Las variaciones genéticas en la SP-A son una causa de susceptibilidad a la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y al síndrome de dificultad respiratoria en los bebés prematuros (SDR).
Specificity
Este anticuerpo reconoce el dominio lectina tipo C de la proteína surfactante A
Otras homologías: UniProt no muestra homología con la rata.
Immunogen
Epítopo: dominio lectina tipo C.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio lectina de tipo C de la proteína surfactante A humana
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:200 de un lote representativo detectó la proteína surfactante A en el tejido pulmonar humano.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la SP-A con este anticuerpo policlonal de conejo, anticuerpo anti-proteína surfactante A validado para utilizar en inmunotransferencia Western e IHC (parafina).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido pulmonar humano.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la proteína surfactante A en 10 µg de lisado de tejido pulmonar humano.
Target description
~35 kDa observados
Linkage
Sustituye a: AB3420
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido pulmonar humano
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
M Neuhaus et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 68(7), 529-544 (2019-05-16)
Pseudomonas aeruginosa (PA) is the most important opportunistic pathogen in causing nosocomial infections and, furthermore, poses a permanent threat for severe chronic infections in patients with cystic fibrosis or COPD. The transmembrane protein CD26 with dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) activity shows
Rosario Barranco et al.
International journal of legal medicine, 133(5), 1461-1467 (2019-06-22)
The diagnosis of drowning is one of the most difficult in forensic medicine. The aim of this study was to analyze pulmonary tissue reactions in death by drowning. In particular, we focused on the immunohistochemical expression of P-selectin, SP-A, HSP70
Zhoufeng Wang et al.
Nature communications, 12(1), 6500-6500 (2021-11-13)
Lung adenocarcinomas (LUAD) arise from precancerous lesions such as atypical adenomatous hyperplasia, which progress into adenocarcinoma in situ and minimally invasive adenocarcinoma, then finally into invasive adenocarcinoma. The cellular heterogeneity and molecular events underlying this stepwise progression remain unclear. In
George T Noutsios et al.
International forum of allergy & rhinology, 7(9), 897-903 (2017-07-21)
Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common inflammatory disorder of the upper airway characterized by chronic inflammation and significant sinonasal remodeling. CRS is comprised of 2 major subgroups, based on whether polyps are present or absent. In some cases, it is
Sander van Riet et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 322(4), L526-L538 (2022-02-10)
Development of effective treatment strategies for lung tissue destruction as seen in emphysema would greatly benefit from representative human in vitro models of the alveolar compartment. Studying how cellular cross talk and/or (altered) biomechanical cues affect alveolar epithelial function could