AB1797P
Anti-Arginine Vasopressin Receptor V2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
AVPR-V2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AVPR2(554)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Immunohistochemistry: 2-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue. AVP-V2 has been localized in terminal IMCD and other areas of rat kidney (Nonoguchi et al. 1995).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL of control peptide to coat plate.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable