Key Documents
AB1592P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NMDAR2C, también reconoce las NMDAR2A y 2B
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2C(2905)
Specificity
NMDAR2C. Inmunomarca la subunidad NMDAR2C de 140 kD del receptor NMDA. También reacciona con NMDAR2A y NMDAR2B mediante Western blot (180 kD).
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Proteína de fusión N-terminal de la NMDAR2C
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la NMDAR2C con este anticuerpo anti-NMDAR2C; también reconoce el NMDAR2A y el 2B validado para utilizar en IP y WB.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Western blotting 1:100-1:200
Inmunoprecipitación: 3 μl (en las condiciones apropiadas) inmunoprecipitará cuantitativamente todas las NMDAR2C en 200 μg de cerebelo de rata.
No se recomienda para utilizar en inmunohistoquímica, ya que el anticuerpo reacciona también con NMDAR2A y NMDAR2B.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Liofilizada a partir de bicarbonato de amonio (5 mM), puede haber algo de sal residual. Reconstituir con 50 μl de PBS.
Storage and Stability
Conservar los anticuerpos liofilizados a -20°C durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. Después de la reconstitución, conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de seis meses.
Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Josette S Lindahl et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 29(11), 2065-2073 (2004-05-13)
Phencyclidine (PCP) is a noncompetitive antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor subtype. It produces transient psychoses in normal individuals and exacerbates psychoses in schizophrenics. When administered to rodents, PCP elicits stereotypic behaviors including unrelenting head swaying, hyperlocomotion, and social
Ziad Hassan et al.
Cells, 12(9) (2023-05-13)
Impairment of one-carbon metabolism during pregnancy, either due to nutritional deficiencies in B9 or B12 vitamins or caused by specific genetic defects, is often associated with neurological defects, including cognitive dysfunction that persists even after vitamin supplementation. Animal nutritional models