Key Documents
AB125
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-serotonina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
5-HT
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Serotonina (5-hidroxitriptamina)
Las reactividades cruzadas se determinaron utilizando una prueba ELISA mediante experimentos de competencia con los siguientes compuestos:
Compuesto Reactividad cruzada
5-Hidroxitriptamina-G-PL 1
5-Metoxitriptamina-G-PL 1/25
Triptamina-G-PL 1/60
5-Hidroxitriptófano-G-PL 1/175
5-Hidroxitriptamina 1/1150
Triptófano-G-Pl 1/3400
5-Metoxitriptófano-G-PL 1/19800
También se probó la especificidad de los antisueros mediante la técnica de PAP fluido en núcleos del rafe
de rata.
Abreviaturas:
(G) Glutaraldehído
(=) Conjugado no reducido
(PL) Polilisina
Immunogen
5-hidroxitriptamina-glutaraldehído-poli-lisina
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-serotonina detecta el nivel de serotonina y se ha publicado y validado para utilizar en IH.
Inmunohistoquímica: 1:1 000-1:2 500 por ABC o detección mejorada. Se requiere fijación con glutaraldehído. El anticuerpo no reaccionará con tejidos no tratados con glutaraldehído. El bloqueo debe realizarse con suero o BSA que contenga triton X-100 al 0,1-0,2 %; elimine todos los bloqueantes y detergentes durante la incubación del anticuerpo primario. Diluya sólo en PBS o TBS para obtener los mejores resultados. Para la detección fluorescente debe reducirse la dilución del anticuerpo, pero no se recomienda debido a la autofluorescencia del glutaraldehído.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Physical form
Antisuero de conejo. Líquido con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shih-Chang Hsueh et al.
International journal of molecular sciences, 19(2) (2018-02-09)
Parkinson's disease (PD) is typically characterized by impairment of motor function. Gait disturbances similar to those observed in patients with PD can be observed in animals after injection of neurotoxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA) to induce unilateral nigrostriatal dopamine depletion. Exercise has
Jun Lu et al.
The Journal of comparative neurology, 508(4), 648-662 (2008-04-03)
Classical anesthetics of the gamma-aminobutyric acid type A receptor (GABA(A))-enhancing class (e.g., pentobarbital, chloral hydrate, muscimol, and ethanol) produce analgesia and unconsciousness (sedation). Dissociative anesthetics that antagonize the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (e.g., ketamine, MK-801, dextromethorphan, and phencyclidine) produce analgesia but
Katia Carneiro et al.
BMC developmental biology, 11, 29-29 (2011-05-24)
Consistent asymmetry of the left-right (LR) axis is a crucial aspect of vertebrate embryogenesis. Asymmetric gene expression of the TGFβ superfamily member Nodal related 1 (Nr1) in the left lateral mesoderm plate is a highly conserved step regulating the situs
Sujan Gautam et al.
iScience, 27(1), 108616-108616 (2024-01-05)
Studies across a diverse group of metazoan embryos indicate that Wnt signaling often activates the transcription factor Sp5, forming a signaling 'cassette' that plays critical roles in many developmental processes. This study explores the role of Wnt/Sp5 signaling during the
Gayle G Vaday et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 10(16), 5630-5639 (2004-08-26)
Metastasis is a major cause of morbidity in prostate cancer (PCa). Several studies have shown that the chemokine receptor CXCR4 and its ligand, CXCL12 (stromal cell-derived factor-1), regulate tumor cell metastasis to specific organs. Recently, it was demonstrated that CXCL12