AAWP02500
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with ASTM® D4898
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- Control del aire
- Control de partículas
- Eliminación de partículas
- Bioensayos
- Microplásticos
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3