AABG04700
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,8 µm, con cuadrícula
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
About This Item
Productos recomendados
material
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
agency
in accordance with ASTM® F21
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
color
black
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore sin tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- Ensayos fluorescentes
- Control de partículas
- Control del aire
- Microplásticos
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.