Documentos clave
8.52374
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ile-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-D-Ile-OH, N-α-Fmoc-D-Isoleucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
353.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@H]([C@@H](CC)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m1/s1
Clave InChI
QXVFEIPAZSXRGM-BFUOFWGJSA-N
Descripción general
Standard building block for introduction of D-isoleucine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable