8.52308
Fmoc-hGlu(OtBu)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-hGlu(OtBu)-OH, Fmoc-L-α-homoglutamic acid 6-t-butyl ester,(S)-2-(Fmoc-amino)adipic acid 6-t-butyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
108-112 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-8-13-21(23(28)29)26-24(30)31-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20-21H,8,13-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t21-/m0/s1
Clave InChI
FFLAQPKWVSSKJC-NRFANRHFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] R. Carpenter, et al. (2007) J. Med. Chem., 23, 5863.
[2] P. Li, et al. (2006) Nat. Chem. Biol., 7, 381.
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable