8.40111
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
Sinónimos:
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-184 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
temperatura de transición
flash point 78 °C
densidad
1.018 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(CCO)CC
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C