Documentos clave
8210-OP
Millipore
Fosfato de sodio dibasic heptahidratado
OmniPur® Grade, >= 98.0%
Sinónimos:
Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio heptahidratado
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
268.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
densidad de vapor
4.9 (vs air)
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder (Fine)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
densidad
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): 0.0005% max
Assay: 98.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Moisture (H2O): 43-50%
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 8.7-9.3
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable