8.20873
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
Sinónimos:
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
Formulario
crystals
mp
56-61 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable