Documentos clave
8.20572
SAFC
Fluorene
for synthesis
Sinónimos:
Fluorene, Diphenylenemethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
201-695-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
13 hPa ( 146 °C)
Nivel de calidad
200
300
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
powder
mp
112-116 °C (External MSDS)
temperatura de transición
flash point 151 °C (External MSDS)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
Clave InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable