8.18797
1,7-Octadiene
for synthesis
Sinónimos:
1,7-Octadiene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
20 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
230 °C
potencia
20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10519 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.5-8.8 % (v/v)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
temperatura de transición
flash point 5 °C
solubilidad
0.08 g/L
densidad
0.73 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clave InChI
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.731 - 0.733
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup