Documentos clave
8.18769
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
for synthesis
Sinónimos:
Cyclopentane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10
Número de CAS:
Peso molecular:
70.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
206-016-6
NACRES:
NA.22
bp:
49 °C
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
346 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
380 °C
potencia
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.5-8.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
49 °C
mp
-93.3 °C
temperatura de transición
flash point -42 °C
densidad
0.75 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Clave InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup