Documentos clave
8.18661
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylamino-ethanol
for synthesis
Sinónimos:
2-tert-Butylamino-ethanol, N-tert-Butylethanolamin
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CNHCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
225-034-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
potencia
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
635 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
176-177 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
temperatura de transición
flash point 69 °C
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C(C)(C)C)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available