Documentos clave
8.18215
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium hydroxide
(12.5% solution in methanol) for synthesis
Sinónimos:
Tetrabutylammonium hydroxide
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
lim. expl.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
bp
65 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 11 °C
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Biological Acid Anion Research: Tetra-n-butylammonium hydroxide is used in the hydration structures of lactic acid, facilitating the formation of ionic clathrate hydrate with biological organic acid anions. This application is significant in the study of biological molecules and their interactions with water molecules in various conditions (Muromachi et al., 2014).
  • Pharmaceutical Analysis: It is used in the determination of calcium dobesilate in human plasma, utilizing ion-pairing extraction and high-performance liquid chromatography. This method is crucial for monitoring drug levels in patients, ensuring therapeutic efficacy and safety (Róna et al., 2001).
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 11.5 - 13.5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.815 - 0.830
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C