Key Documents
8.17074
SAFC
Butilhidroxitolueno
E 321
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Butilhidroxitolueno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E321
EC Index Number:
204-881-4
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
345 °C
bp
265 °C/1013 hPa
mp
69-70 °C
transition temp
flash point 127 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Application
El butilhidroxitolueno es un antioxidante y se utiliza normalmente como aditivo para la conservación de los alimentos.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup