8.16018
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
solubilidad
420 g/L
densidad
1.28 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
360 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +20.5 - +21.5 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable