Documentos clave
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.03
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
pH
2.3 (20 °C in H2O)
solubility
1.25 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c