8.14764
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
for synthesis
Sinónimos:
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
Formulario
powder
potencia
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
350 °C
solubilidad
2 g/L
densidad aparente
480 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
Clave InChI
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable