Documentos clave
8.14750
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Sinónimos:
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H24O4Si4
Número de CAS:
Peso molecular:
296.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
209-136-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
400 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
0.4-11.7 % (v/v)
Viscosidad cinemática
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
18 °C
temperatura de transición
flash point 51 °C
solubilidad
<0.001 g/L (Hydrolysis)
densidad
0.95 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Clave InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup