8.07167
Nonanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
Nonanoic acid, Pelargonic acid
About This Item
presión de vapor
0.04 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
405 °C
lim. expl.
0.8-9 % (v/v)
pH
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
9.0 cSt(20 °C)
mp
13 °C
temperatura de transición
flash point 137 °C
solubilidad
0.3 g/L
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup