Documentos clave
8.05333
Sigma-Aldrich
Lauric acid
for synthesis
Sinónimos:
Lauric acid, Dodecanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
200.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
205-582-1
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
250 °C
potencia
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.6 % (v/v)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
43-45 °C
temperatura de transición
flash point 176 °C
densidad
0.883 g/cm3 at 50 °C
densidad aparente
490 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
348.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
176 °C