5.74846
Agua de peptona tamponada
ReadyStream® (Media bag), GranuCult® prime, according to ISO, FDA-BAM, EP, granular, pack of 3 × 10 L, pack of 10 × 3 L, for use with ReadyStream® System
Sinónimos:
Buffered, Buffered Peptone Solution, Concentrated media, GranuCult® Buffered peptone water media, ISO compliant BPW media, Peptone Water, Peptone Water (buffered), Phosphate-buffered, ReadyStream® Buffered Peptone Water, Salmonella testing media
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
FDA-BAM
ISO 11133
ISO 19250
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
according to ISO
Nivel de calidad
Formulario
granular
envase
pack of 3 × 10 L
pack of 10 × 3 L
fabricante / nombre comercial
GranuCult® prime
ReadyStream® (Media bag)
condiciones de almacenamiento
(Store dry and tightly closed)
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.0± 0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with ReadyStream® System
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
nonselective for bacteria
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Contenido relacionado
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
La revolución en la preparación de medios de cultivo: nueva solución para la preparación y la dispensación de medios para los laboratorios de análisis de alimentos
La revolución en la preparación de medios de cultivo: nueva solución para la preparación y la dispensación de medios para los laboratorios de análisis de alimentos