572635
SU6656
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor.
Sinónimos:
SU6656
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
burnt orange
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C\c3[nH]c4c(c3)CCCC4
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10+
Clave InChI
LOGJQOUIVKBFGH-MHWRWJLKSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Otras notas
Blake, R.A., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 9018.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable