559395
SB 203580, Hydrochloride
SB 203580, Hydrochloride, CAS 869185-85-3, is a water-soluble form of SB 203580. A highly potent, selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAP Kinase (IC₅₀ = 34 nM in vitro, 600 nM in cells).
Sinónimos:
SB 203580, Hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazole, HCl, p38 MAP Kinase Inhibitor XVI, Hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
bright yellow
solubilidad
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)c2[nH]c(nc2c4ccncc4)c3ccc(cc3)[S](=O)C.Cl
InChI
1S/C21H16FN3OS.ClH/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15;/h2-13H,1H3,(H,24,25);1H
Clave InChI
WOSGGXINSLMASH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
p38 MAP kinase
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable