538909
Prostaglandin D2
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.
Sinónimos:
Prostaglandin D2, PGD₂
About This Item
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7879
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Clave InChI
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Adenylate cyclase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable