526529
PIM-Kinase Inhibitor X, CX-6258
The PIM-Kinase Inhibitor X, CX-6258 controls the biological activity of PIM-Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PIM-Kinase Inhibitor X, CX-6258, ( E)-5-Chloro-3-((5-(3-(4-methyl-1,4-diazepane-1-carbonyl)phenyl)furan-2-yl)methylene)indolin-2-one, HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(/C1=C/C2=CC=C(C3=CC=CC(C(N4CCCN(C)CC4)=O)=C3)O2)NC5=C1C=C(Cl)C=C5.[xHCl]
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PIM Kimases
Flt3
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable