Documentos clave
5.08437
Sigma-Aldrich
Pepstatin A
InSolution, ≥98%, Synthetic
Sinónimos:
InSolution Pepstatin A, Synthetic, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H63N5O9
Número de CAS:
Peso molecular:
685.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
Clave InChI
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
aspartic proteases
Reversible: yes
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta
Forma física
A 25 mM (10 mg/583 µL) sterile-filtered solution of Pepstatin A, Synthetic (Cat. No. 516481-M) in DMSO.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 4 months at -20°C. Use only fresh DMSO for further dilutions.
Otras notas
Isahara, K., et al. 1999. Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)