5.08014
GR 127935 Hydrochloride
Sinónimos:
GR 127935 Hydrochloride, 5-HT 1B/1D Serotonin Receptor Antagonist, GR 127935 Hydrochloride, GR-127935 hydrochloride, GR127935 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N1(CCN(CC1)c2c(ccc(c2)NC(=O)c3ccc(cc3)c4c(cc(cc4)c5n[o]c(n5)C)C)OC)C
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H
Clave InChI
SRVVUYIJVBLEJI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
5-HT1B/1D
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Przegalinski, E. et al. 2008. Pharmacol. Rep.60, 798.
Bannai, M. et al. 2007. Psychopharmacol.93, 295.
McCreary A. C. et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.290, 965.
Pauwels, P. J. et al. 1996. J. Neurochem.66, 65.
Skingle, M. et al. 1996. Behav.Brain Res.73, 157.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable