Key Documents
48-625MAG
Millipore
MILLIPLEX® 2-Plex mTOR Fosfo/Total - Ensayo múltiple de comunicación celular
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.47
species reactivity
human, rat, mouse
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
La mTOR (diana de rapamicina en mamíferos) es una Ser/Thr cinasa que pertenece a la familia de proteínas cinasas relacionadas con la fosfatidilinositol 3-cinasa. Interviene en el crecimiento, la proliferación, la motilidad y la supervivencia celulares, en la síntesis de proteínas y en la transcripción en respuesta a los factores de crecimiento y las necesidades energéticas. La mTOR forma parte de la vía Akt/mTOR, una vía importante que controla el metabolismo celular. La disfunción de esta vía se ha implicado en diversas enfermedades humanas como la diabetes, la obesidad y el cáncer. La mTOR está codificada por el gen MTOR. La subunidad catalítica mTOR existe en dos complejos estructuralmente distintos: el mTORC1 y el mTORC2. Cada uno de los dos complejos está compuesto por diferentes proteínas interactuantes y localizadas en diferentes compartimientos subcelulares que afectan a su activación y función. Los componentes principales de mTORC1 son mTOR, proteína asociada a la regulación de mTOR (Raptor) y letal en mamíferos con la proteína SEC13 8 (MLST8). Los componentes principales de mTORC2 son mTOR, compañero de mTOR insensible a la rapamicina (RICTOR), MLST8 y la proteína cinasa de mamíferos activada por el estrés que interactúa con la proteína 1 (mSIN1).El kit MILLIPLEX® MAP 2-Plex mTOR fosfo/total contiene todos los componentes necesarios para medir la mTOR total y la mTOR fosforilada (Ser2448). El kit de microesferas magnéticas MILLIPLEX® MAP 2-Plex mTOR fosfo/total se ha desarrollado para la detección simultánea de la mTOR fosforilada (Ser2448) y la mTOR total en un solo pocillo utilizando el sistema Luminex. Este ensayo de detección es una alternativa rápida y cómoda a los procedimientos de inmunoelectrotransferencia e inmunoprecipitación para el análisis de muestras de lisados celulares.
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
El kit MILLIPLEX® 2-Plex mTOR fosfo/total detecta el mTOR total y el mTOR fosforilado (Ser2448).Se recomienda incubación durante la noche (4°C) para obtener los mejores resultados.Este ensayo requiere 25 μl de lisado celular filtrado diluido por pocillo.Este kit debe procesarse utilizando el tampón de ensayo suministrado.El intervalo de concentración proteica de trabajo sugerido para el ensayo es de 1 a 25 μg de proteína total/pocillo (de 25 μl/pocillo a 40 - 1 000 μg/ml).Analitos disponibles:mTOR (Total)mTOR (Ser2448)
Packaging
Placa de 96 pocillos
Storage and Stability
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.