481408-M
NF-κB Activation Inhibitor II, JSH-23
The NF-κB Activation Inhibitor II, JSH-23, also referenced under CAS 749886-87-1, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinónimos:
NF-κB Activation Inhibitor II, JSH-23, 4-Methyl-N¹-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(CCCc2ccccc2)c1c(cc(cc1)C)N
InChI
1S/C16H20N2/c1-13-9-10-16(15(17)12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,18H,5,8,11,17H2,1H3
Clave InChI
YMFNPBSZFWXMAD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Blocks nuclear translocation of NF-κB p65 and its transcription activity
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3