36-008-C
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
mouse monoclonal, Syn211
Sinónimos:
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-alpha-Synuclein (aa 121-125) Antibody, clone Syn211 (Ascites Free), clone Syn211, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Syn211, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNCA(6622)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected alpha-Synuclein in Synucleinopathy brains (Guo, J.L., et al. (2013). Cell. 154:103-117).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected alpha-Synuclein in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable