1.94512
Acetato de etilo
EMPLURA®
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
densidad de vapor
3 (20 °C, vs air)
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
índice de refracción
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup