Documentos clave
1.93504
Supelco
Hidróxido de sodio
flakes, EMPLURA®
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352316
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMPLURA®
form
flakes
mp
318 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c