178281
p-APMSF, Hydrochloride
Alternative to DFP and PMSF.
Sinónimos:
p-APMSF, Hydrochloride, p-Amidinophenylmethylsulfonylfluoride, HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
water: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[S](=O)(=O)Cc1ccc(cc1)\C(=N\[H])\N.Cl
InChI
1S/C8H9FN2O2S.ClH/c9-14(12,13)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4H,5H2,(H3,10,11);1H
Clave InChI
KHLLRHIUKOJXLL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
trypsin-like serine proteases
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Laura, R., et al. 1980. Biochemistry19, 4859.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable