1.50631
Purospher® STAR Phenyl (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinónimos:
Purospher® STAR Phenyl, 3µm Hibar® RT 150-3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR Phenyl (3 µm), L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped: no
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
12.5% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
15 cm × 3 mm
superficie
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
Phenyl bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1.5-10.5
técnica de separación
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Contenido relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).