1.50573
LiChrospher® RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
LiChrospher® RP-select B (5µm) Hibar® RT 100-4.6, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensión del etiquetado
11.5% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
60 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0