1.50270
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 4-4
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped
envase
10 pak of
Extensión del etiquetado
11.2% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
0.4 cm × 4 mm
superficie
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1.5-10.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications