Documentos clave
1.46489
Millipore
Líquido A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL , closure type, Red flip cap with septum, pack of 12 bottles
Sinónimos:
Fluid A acc. USP Septum, Rinse fluid, Washing solution
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
esterilidad
sterile; autoclaved
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
envase
pack of 12 bottles
botella capacidad
1000 mL
bottle filling volume
600 mL ,
pH
7.1
aplicaciones
sterility testing
idoneidad
nonselective for
Aplicación
Sterility testing
Envase
600 ml in 1 L ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box)
Almacenamiento y estabilidad
Store at +2°C to +25°C.
Otras notas
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable