1.46371
Buffered NaCl-Peptone Solution + 0.1% Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 90 mL , Filling volume
Sinónimos:
Buffered Saline Peptone Water with 0.1% Tween®, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 0.1% Polysorbate
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Nivel de calidad
descripción
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type wide neck
ready-to-use
envase
bottle of
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
técnicas
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
275 mL
volumen de botella
90 mL , Filling volume
pH
7.0
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
componentes
tween
temp. de almacenamiento
2-25°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable