Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
14-1121
Sigma-Aldrich
Reactivo de proteína de unión a ubiquitina MultiDsk
This MultiDsk-Ubiquitin-binding protein reagent is validated for use in Affinity Precipitation Assays for the pull-down of mono- and poly-ubiquitinated proteins.
Sinónimos:
Dsk-Ubiquitin-binding protein reagent, Ubiquitin domain-containing protein DSK2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Level
technique(s)
affinity precipitation assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
MultiDsk - El reactivo proteico de unión a ubiquitina es una proteína de fusión GST que contiene una serie de cinco dominios asociados a ubiquitina (UBA) de la proteína de unión UB de levadura Dsk2 (aa 327-373; UniProt P48510). MultiDsk se une y protege las proteínas ubiquitinadas de la desubiquitinación. Una vez inmovilizado en resinas de glutatión, MultiDsk puede utilizarse para la extracción por afinidad de proteínas monoubiquitinadas y poliubiquitinadas de extractos celulares y homogeneizados de tejidos. Esta construcción contiene también una secuencia C-terminal de 6 His y una secuencia interna de 6 His entre el GST N-terminal y la secuencia 5XUBA (PMID 23056298). MultiDsk se expresa y se purifica a partir de la cepa Rosetta (DE3)pLysS de E. coli (Nº de ref. 70956).
Origen del producto: Proteína de levadura, con una etiqueta GST y una etiqueta His, expresada en E. coli.
Specificity
Proteínas monoubiquitinadas y poliubiquitinadas
Immunogen
Epítopo: Ubiquitina
Es un reactivo proteico, no un anticuerpo, ya que es una proteína de levadura, con una etiqueta GST y una etiqueta His, expresada en E. coli.
Application
Análisis del ensayo de precipitación por afinidad: Se inmovilizó un lote representativo de la proteína de unión MultiDsk-ubiquitina en microesferas de agarosa y se utilizó para precipitar proteínas ubiquitinadas de la levadura y extractos de células HEK293 completas. (Wilson, D.M., et al. (2012) PLoS One. 7(10):e46398).
Análisis mediante ensayo de precipitación por afinidad: se inmovilizó un lote representativo de la proteína de unión MultiDsk-ubiquitina en microesferas de agarosa y se utilizó para extraer proteínas ubiquitinadas de la levadura y extractos de células completas. (Wilson, D.M., et al. (2013) Cell. 154:983-995).
Quality
Evaluada mediante precipitación por afinidad en extracto de células enteras de levadura.
Análisis mediante ensayo de precipitación por afinidad: las proteínas ubiquitinadas se aislaron de 1,0 mg de extracto de células de levadura enteras por medio de un reactivo proteico de unión a MultiDsk-ubiquitina (7,8 ug a 31,3 ug MultiDsk por extracción) inmovilizado en microesferas de agarosa
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína de unión a ubiquitina purificada en tampón que contiene Tris-HCl 25 mM, pH7.5, NaCl 150 mM, β-mercaptoetanol 2 mM con glicerol al 50 % sin conservantes.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -80°C desde la fecha de recepción.
Transportada en hielo seco. A la entrega, distribuya en alícuotas y conserve a -80°C. Evite el ciclo de congelación / descongelación
Analysis Note
Se observan múltiples bandas.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Proteasome-mediated processing of Def1, a critical step in the cellular response to transcription stress.
Wilson, MD; Harreman, M; Taschner, M; Reid, J; Walker, J; Erdjument-Bromage, H; Tempst et al.
Cell null
MultiDsk: a ubiquitin-specific affinity resin.
Wilson, MD; Saponaro, M; Leidl, MA; Svejstrup, JQ
Testing null