1.32370
Anaerocult™ C mini
Incubation bags for creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere, suitable for microbiology
Sinónimos:
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
Formulario
solid
Características
Produces a low-oxygen and high-CO2 atmosphere.
fabricante / nombre comercial
Anaerocult™
envase
pkg of 25 Anaerocult™ C mini and 25 special incubation bags
condiciones de almacenamiento
(Store dry and tightly closed)
color
white
aplicaciones
microbiology
compatibilidad
ANAEROTEST™
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Aplicación
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Artículos
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.