1.19301
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
Agency
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Nivel de calidad
Línea del producto
Spectroquant®
analitos específicos
ozone
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move DC
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable