1.19233
Platinum black 98+
for analysis 98+ EMSURE®
Sinónimos:
Platinum black 98+
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥98.0% (calculated on calcined substance)
impurezas
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Co (Cobalt)
≤10 ppm Cr (Chromium)
≤10 ppm Mn (Manganese)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤100 ppm Au (Gold)
≤100 ppm Ca (Calcium)
≤100 ppm Fe (Iron)
≤100 ppm Hg (Mercury)
≤100 ppm Ir (Iridium)
≤100 ppm Os (Osmium)
≤100 ppm Pd (Palladium)
≤100 ppm Rh (Rhodium)
≤100 ppm Ru (Ruthenium)
≤200 ppm Zn (Zinc)
≤50 ppm Ag (Silver)
≤50 ppm Cu (Copper)
≤50 ppm K (Potassium)
≤50 ppm Mg (Magnesium)
≤50 ppm Pb (Lead)
mp
1770 °C
densidad
21.45 g/cm3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (calculated on calcined substance): ≥ 98.0 %
Ag (Silver): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Au (Gold): ≤ 100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 100 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 100 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable